Läs mer
Phthalic Acid Di(methyl-d3) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Di(methyl-d3) Ester |
| CAS | 85448-30-2 |
| Molekylformel | C10 D6 H4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di(methyl-d3) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di(methyl-d3) ester (9CI), Phthalic acid, di(methyl-d3) ester (7CI), 1,2-Di(methyl-d3) 1,2-benzenedicarboxylate, Phthalic acid dimethyl ester D6, Phthalic acid dimethyl ester-d6, Phthalic acid dimethyl ester D6 (dimethyl-D6), Dimethyl-d6 phthalate, Phthalic acid, bis-methyl ester D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | bis(trideuteriomethyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.22 |
| Formel vikt | 200.0956 |