Läs mer
Phthalic acid, ethyl-isobutyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid, Ethyl-isobutyl Ester |
| CAS | 94491-96-0 |
| Molekylformel | C14 H18 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ethyl 2-methylpropyl ester (9CI), 1-Ethyl 2-(2-methylpropyl) 1,2-benzenedicarboxylate (ACI), Ethyl isobutyl phthalate, Phthalic Acid, Ethyl-isobutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-4-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C |
| IUPAC-namn | 1-O-ethyl 2-O-(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.121 g/mol |