missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester |
| CAS | 68648-93-1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Mixed Decyl, Hexyl and Octyl Diesters(1:1:1 Mixture of B185420 and D228455 and D228460) |
| LEDER | O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.556 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?