Läs mer
Phthalic acid, mono-2-ethyl-5-hydroxyhexyl ester 100 μg/mL in Methyl-tert-butyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) Phthalate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 40321-99-1 |
| Molekylformel | C16 H22 O5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester (9CI), Mono-2-ethyl-5-hydroxyhexyl phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCC(CCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethyl-5-hydroxyhexoxy)carbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.34 |
| Formel vikt | 294.1467 g/mol |