Läs mer
Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Mono-2-ethylhexyl Ester |
| CAS | 4376-20-9 |
| Molekylformel | C16 H22 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Phthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-8-12(4-2)11-20-16(19)14-10-7-6-9-13(14)15(17)18/h6-7,9-10,12H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.34 |
| Formel vikt | 278.1518 g/mol |