Läs mer
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, MedChemExpress
Produktkod. 16479396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479396 100 mg
1 options
Produktkod. 16479396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW018392100mg
MedChemExpress Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.
Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester
CAS 4376-20-9
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H22O4
Kvantitet 100 mg
Synonym MEHP
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.27 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 278.34
Formel vikt 278.34
Procent renhet 95.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Viscous Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism