Läs mer
Ftalsyra, mono-n-butylester 100 μg/ml i metyl-tert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Monobutyl Ester |
| CAS | 131-70-4 |
| Molekylformel | C12 H14 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Phthalic acid, mono-n-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-7-5-4-6-9(10)11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-butoxykarbonylbensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222,0892 g/mol |