missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthalic Acid Mono-tetrahydrogeranyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,7-dimethyloctyl phthalate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)7-6-8-14(3)11-12-22-18(21)16-10-5-4-9-15(16)17(19)20/h4-5,9-10,13-14H,6-8,11-12H2,1-3H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 308.1831 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?