Läs mer
Phthalic acid monosodium 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydrogen Phthalate |
| CAS | 827-27-0 |
| Molekylformel | C8 H5 O4 . Na |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Sodium Hydrogen Phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monosodium salt (9CI), Phthalic acid, monosodium salt (8CI), Monosodium phthalate, Sodium acid phthalate, Sodium hemiphthalate, Sodium hydrogen phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4.Na/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-carboxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.113 |
| Formel vikt | 188.0086 g/mol |