Läs mer
Ftalsyra, n-butyl-n-decylester 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid, n-Butyl-n-Decyl Ester |
| CAS | 89-19-0 |
| Molekylformel | C22 H34 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Phthalic Acid, n-Butyl-n-Decyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-8-9-10-11-14-18-26-22(24)20-16-13-12-15-19(20)21(23)25-17-6-4-2/h12-13,15-16H,3-11,14,17-18H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC |
| IUPAC-namn | 1-O-butyl 2-O-decylbensen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.503 |
| Formel vikt | 362.2457 g/mol |