Läs mer
Ftalsyra, n-decyl-n-hexylester 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decyl Hexyl Phthalate |
| CAS | 25724-58-7 |
| Molekylformel | C24 H38 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-O-decyl 1-O-hexylbensen-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.56 |
| Formel vikt | 390,277 g/mol |