Läs mer
Ftalsyra, n-pentyl-isopentylester (blandning av isomerer), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315295
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30315295 100 mg
1 options
Produktkod. 30315295 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16179100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipentyl phthalate (mix of isomers)
CAS 84777-06-0
Molekylformel C18 H26 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dipentylester, Branched and Linear, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear, Dipentyl phthalate branched and linear, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester (mixture of isomers), Phthalic Acid, n-pentyl-isopentyl Ester (mixture of isomers)
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Formel vikt 306,18 g/mol