Läs mer
Phthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841771
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841771 1 kg 1kg
15831771 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15841771 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222981000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-99-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Acid
Smältpunkt 191°C (closed capillary tube)
Kokpunkt 289°C/1013 hPa (decomposition)
Densitet 1.59 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C6H4(COOH)2
MDL-nummer MFCD00002467
Synonym Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
Molekylvikt (g/mol) 166.13
Kvalitet Ungraded