Läs mer
Phthalic Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909344 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12909344 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12909344 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3095
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Phthalic acid88-99-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 88-99-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C8H6O4
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn phthalic acid
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 166.132
PubChem CID 1017
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:29069
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only