Läs mer
Ftalsyra, TRC
Produktkod. 30418880
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30418880 50 g
1 options
Produktkod. 30418880 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38448050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Molekylformel C8 H6 O4
Kvantitet 50 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC-namn Ftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 166.1308
Formel vikt 166.0266