Läs mer
Phthalic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10636462 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10636462 1 kg 1kg
10626462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10636462 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/3360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 85-44-9
Molekylformel C8H4O3
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00005918
InChI-nyckel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC-namn 2-benzofuran-1,3-dione
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifications
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 0.01mbar at 20°C
Fysisk form Solid
Färg White
pH 2
Smältpunkt 129°C
Kokpunkt 284°C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 148.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phthalic anhydride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalic anhydride