Läs mer
Ftalsyreanhydrid, 99 %
Produktkod. 10655782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655782 1 kg Plastflaska 1kg
10428803 250 g Plastflaska 250g
10113350 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11905051 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10655782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154960010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-44-9
Molekylformel C8H4O3
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00005918
InChI-nyckel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic anhydride
Smältpunkt 129,0 °C till 132,0 °C
Kokpunkt 284,0 °C
Flampunkt 152 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och koldisulfid, lätt löslig i eter, 7,5 % i bensen (25 °C), bildar ftalinsyra i vatten
IUPAC-namn 2-bensofuran-1,3-dion
Viskositet 6,4 mPa (197 °C)
Formel vikt 148.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.