Läs mer
Ftalisk anhydrid, 99 %
Beskrivning
Ftalsyraanhydrid används vid framställning av primära aminer. Det används som en prekursor för att framställa antrakinon, ftalein, rhodamin, ftalocyanin, fluorescein och xantene färgämnen. Det fungerar som en viktig mellanprodukt i plastindustrin, färgämnen, hartser och pigment. Den används som monomer för syntetiska hartser som glyptal-, alkydhartser och polyesterhartser. Det spelar en avgörande roll i storskalig produktion av mjukgörare för plast. Vidare fungerar det som härdningsmedel för epoxihartser, anti-skalningsmedel, pläteringsmedel, ytbehandlingsmedel, jonbytesmedel, färgtillsatser, lim, tätningskemikalier och potentiella antibakteriella medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ftalsyraanhydrid används vid framställning av primära aminer. Det används som en prekursor för att framställa antrakinon, ftalein, rhodamin, ftalocyanin, fluorescein och xantene färgämnen. Det fungerar som en viktig mellanprodukt i plastindustrin, färgämnen, hartser och pigment. Den används som monomer för syntetiska hartser som glyptal-, alkydhartser och polyesterhartser. Det spelar en avgörande roll i storskalig produktion av mjukgörare för plast. Vidare fungerar det som härdningsmedel för epoxihartser, anti-skalningsmedel, pläteringsmedel, ytbehandlingsmedel, jonbytesmedel, färgtillsatser, lim, tätningskemikalier och potentiella antibakteriella medel.
Löslighet
Löslig i vatten, koldisulfid, etanol, aceton och bensen. Något löslig i etyleter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka reduktionsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic anhydride |
| Smältpunkt | 130 °C till 134 °C |
| Densitet | 1.53 |
| Kokpunkt | 295 °C (sublimering) |
| Flampunkt | 152 °C (305 °F) |
| Odör | Svag, karakteristisk |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN2214 |
| Beilstein | 118515 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.