Läs mer
Ftalsyraanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407157
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407157 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11407157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14955.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Ftalsyraanhydrid används vid framställning av primära aminer. Det används som en prekursor för att framställa antrakinon, ftalein, rhodamin, ftalocyanin, fluorescein och xantene färgämnen. Det fungerar som en viktig mellanprodukt i plastindustrin, färgämnen, hartser och pigment. Den används som monomer för syntetiska hartser som glyptal-, alkydhartser och polyesterhartser. Det spelar en avgörande roll i storskalig produktion av mjukgörare för plast. Vidare fungerar det som härdningsmedel för epoxihartser, anti-skalningsmedel, pläteringsmedel, ytbehandlingsmedel, jonbytesmedel, färgtillsatser, lim, tätningskemikalier och potentiella antibakteriella medel.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområden
Ftalsyraanhydrid används vid framställning av primära aminer. Det används som en prekursor för att framställa antrakinon, ftalein, rhodamin, ftalocyanin, fluorescein och xantene färgämnen. Det fungerar som en viktig mellanprodukt i plastindustrin, färgämnen, hartser och pigment. Den används som monomer för syntetiska hartser som glyptal-, alkydhartser och polyesterhartser. Det spelar en avgörande roll i storskalig produktion av mjukgörare för plast. Vidare fungerar det som härdningsmedel för epoxihartser, anti-skalningsmedel, pläteringsmedel, ytbehandlingsmedel, jonbytesmedel, färgtillsatser, lim, tätningskemikalier och potentiella antibakteriella medel.
Löslighet
Löslig i vatten, koldisulfid, etanol, aceton och bensen. Något löslig i etyleter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka reduktionsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Smältpunkt 130 °C till 134 °C
Densitet 1.53
Kokpunkt 295 °C (sublimering)
Flampunkt 152 °C
Odör Svag, karakteristisk
Molekylformel C8H4O3
MDL-nummer MFCD00005918
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2214
Beilstein 118515
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7372
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning, koldisulfid, etanol, aceton och bensen. Något löslig i etyleter.
InChI-nyckel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 1,3-dihydro-2-bensofuran-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 148.12
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
Formel vikt 148.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phthalic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.