Läs mer
Ftalisk anhydrid, ACS, 99,0–100,2 %
Produktkod. 11368918
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
2.5kg
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368918 500 g 500g
11358918 4 x 500 g 2000g
11378918 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041771.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Ftalsyraanhydrid används som mellanprodukt vid kemisk syntes och plasttillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-44-9
Molekylformel C8H4O3
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00005918
InChI-nyckel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC-namn 2-bensofuran-1,3-dion
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic anhydride
Smältpunkt 131 °C till 133 °C
Densitet 1.53 g/mL
Kokpunkt 295 °C (sublimering)
Flampunkt 152 °C (305 °F)
Odör Svag, karakteristisk
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2214
Beilstein 118515
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7372
Löslighetsinformation Löslig i vatten (6 mg/ml vid 20 °C), alkohol, koldisulf, etanol (100 mg/ml).
Formel vikt 148.12
Procent renhet 99,0 till 100,2 %
Kvalitet ACS
Fysisk form Flagiga kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.