Läs mer
Ftalanhydrid, ACS-reagens
Produktkod. 10780292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10780292 500 g Glasflaska 500g
10188130 2 kg Glasflaska 2kg
13418588 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423325000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.13 SEK
    603.65 SEK / 500g
    Save 68.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-44-9
Molekylformel C8H4O3
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00005918
InChI-nyckel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic anhydride
Smältpunkt 129,0 °C till 132,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 284,0 °C
Flampunkt 152 °C
Tändningsrester 0,01% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och koldisulfid, lätt löslig i eter, 7,5 % i bensen (25 °C), bildar ftalinsyra i vatten
IUPAC-namn 1,3-dihydro-2-bensofuran-1,3-dion
Viskositet 6,4 mPa (197 °C)
Formel vikt 148.12
Procent renhet 99,0 till 100,2 %
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Flaky Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.