Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Anhydride |
| Flampunkt | 152.00°C |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 1L = 1.53kg |
| IUPAC-namn | 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Formel vikt | 148.12 |
| Kvalitet | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |