Läs mer
Phthalic Anhydride, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15557804 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15557804 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15547804 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15557804 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 027205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 85-44-9
Molekylformel C8H4O3
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00005918
InChI-nyckel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Anhydride
Flampunkt 152.00°C
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 2.5 kg
Densitet 1L = 1.53kg
IUPAC-namn 2-benzofuran-1,3-dione
Formel vikt 148.12
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent