Läs mer
Ftalanhydrid (kan innehålla upp till 15 % ftalsyra), TRC
Produktkod. 30413844
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30413844 10 g
1 options
Produktkod. 30413844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38447310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Molekylformel C8 H4 O3
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
InChI formel InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
LEDER O=C1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 2-bensofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 148.12
Formel vikt 148.016