Läs mer
Phthalic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15888330
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15888330 50 kg 50kg
15858330 100 g 100g
15868330 1 kg 1kg
15878330 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15888330 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8005929050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-44-9
Specifikationer
Smältpunkt 131°C
Densitet 1.527 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 285°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005918
Kvantitet 50 kg
Synonym Phthalic anhydride, Phthalic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 148.12