Läs mer
Ftalisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30420314
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30420314 100 g
1 options
Produktkod. 30420314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP384485100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Molekylformel C8 H4 O3
Kvantitet 100 g
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
InChI formel InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
LEDER O=C1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 2-bensofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 148.12
Formel vikt 148.016