Läs mer
Phthalic-d4 Anhydride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic Acid Anhydride-d4 |
| CAS | 75935-32-9 |
| Molekylformel | C8 D4 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4 (9 CI, ACI), Phthalic-d4 anhydride (7 CI), Phthalic Anhydride-D4, Phthalic Acid Anhydride-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.14 |
| Formel vikt | 152.041 g/mol |
| Visa mer |