Läs mer
Ftalisk hydrazid, TRC
Produktkod. 30428380
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428380 10 g
30427709 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30428380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38451010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-69-8
Molekylformel C8 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, cyclic hydrazide, 1,4-Dihydroxyphthalazine, 1,4-Phthalazinediol, 4-Hydroxyphthalazin-1(2H)-one, Hydrazine, 1,2-(1,2-phenylenedicarbonyl)-, N,N'-Phthaloylhydrazine, NSC 201511, NSC 651, Phthalazine-1,4(2H,3H)-dione, Phthalhydrazide, Phthalic acid cyclic hydrazide, Phthalocyclohydrazide
IUPAC-namn 2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
LEDER O=C1NNC(=O)c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic Hydrazide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Formel vikt 162.0429