Läs mer
Ftalid-3-ättiksyra, 98+%
Produktkod. 11322316
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322316 25 g 25g
11312316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05984.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 4743-58-2 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4743-58-2
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00051729
InChI-nyckel FJWKEFBYCZSVNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide-3-acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-yl-acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxohydroisobenzofuranyl acetic acid, acmc-20ajvy, 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranacetic acid
PubChem CID 589730
IUPAC-namn 2-(3-oxo-lH-2-bensofuran-l-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OC2=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalide-3-acetic acid
Smältpunkt 148 °C till 153 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 156005
Formel vikt 192.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.