Läs mer
Ftalid, 98+%
Produktkod. 11482917
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482917 100 g 100g
11492917 500 g 500g
11402927 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15516.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134,134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-41-2
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.134
MDL-nummer MFCD00005906
InChI-nyckel WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC-namn 3H-2-bensofuran-1-on
LEDER C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalide
Smältpunkt 72°C to 75°C
Densitet 1.1
Kokpunkt 289°C to 291°C
Flampunkt 152°C (305°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 114632
Formel vikt 134.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.