Läs mer
Ftalid, TRC
Produktkod. 30424636
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424636 25 g
30423410 50 g
30420715 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38452525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-41-2
Molekylformel C8 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
IUPAC-namn 3H-2-benzofuran-1-one
LEDER O=C1OCc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobenzofuranone
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Formel vikt 134.0368