missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ftalid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobenzofuranone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2 |
| Formel vikt | 134.0368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?