Läs mer
Phthalimide-15N Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalimide-15N Potassium Salt |
| CAS | 53510-88-6 |
| Molekylformel | C8H4K15NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-2-15N','potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1; |
| LEDER | O=C([15N]1[K])C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 185.9849 |