Läs mer
Ftalimid, 99 %
Produktkod. 11494294
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494294 2500 g 2500g
11484294 500 g 500g
11404304 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494294 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12584.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147,13 g/mol
Ftalimid är ett reagens som används för att omvandla allyl- och alkylhalider till skyddade primära aminer. . Det används som en prekursor till andra organiska föreningar som en maskerad källa till ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Ftalimid
är ett reagens som används för att omvandla allyl- och alkylhalider till skyddade primära aminer. . Det används som en prekursor till andra organiska föreningar som en maskerad källa till ammoniak.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i vattenhaltiga alkalihydroxider
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-41-6
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00005881
InChI-nyckel XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC-namn isoindol-1,3-dion
LEDER O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimide
Smältpunkt 232 °C till 236 °C
Densitet 1.21
pH 3.8
Kokpunkt 366 °C
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
Beilstein 118522
Merck Index 14,7373
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Lösliga i vattenbaserade alkalihydroxider
Formel vikt 147.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.