Läs mer
Ftalimid, 99 %
Produktkod. 10437910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10437910 100 g Plastflaska 100g
10657292 500 g Plastflaska 500g
10001390 1 kg Plastflaska 1kg
15700809 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10437910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131101000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-41-6
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00005881
InChI-nyckel XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC-namn isoindol-1,3-dion
LEDER O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimide
Smältpunkt >233,5 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 366,0 °C
Flampunkt 165 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 21, 458
Fieser 07,330
Merck Index 15, 7485
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,4–0,6 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 5 g/100g kokande alkohol, fritt löslig i vattenbaserade alkalihydroxider, löslig i kokande ättiksyra, aceton, het eter och dimetylsulfoxid, nästan olöslig i bensen, petroleumeter
Sublimeringspunkt 0366,0 °C
Formel vikt 147.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallina flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.