Läs mer
Ftalimid, Kaliumsalt, 99%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11488290 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488290 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11488290 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210264980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 100g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimide, Potassium salt
CAS 1074-82-4
Färg Gult
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C8H4KNO2
MDL-nummer MFCD00005887
Kvantitet 100 g
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
InChI-nyckel FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn kalium 1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-id
Molekylvikt (g/mol) 185.22
PubChem CID 3356745
Formel vikt 185.2
Fysisk form Pulver