Läs mer
Phthalimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15889450
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889450 1 kg 1kg
15879450 100 g 100g
15886440 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15889450 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8073031000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-41-6
Specifikationer
Smältpunkt 234°C to 238°C (sublimed)
Densitet 1.21 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 310°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005881
Kvantitet 1 kg
Synonym Phthalimide, Phthalic acid imide, Phthalimide
Molekylvikt (g/mol) 147.13