Läs mer
Ftalimid, TRC
Produktkod. 30424361
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30424361 500 g
1 options
Produktkod. 30424361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP384550500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimide
CAS 85-41-6
Molekylformel C8 H5 N O2
Kvantitet 500 g
Synonym Phthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide (8CI), 1,2-Benzenedicarboximide, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole, 1,3-Isoindolinedione, 2,3-Dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Benzoimide, Isoindole-1,3-dione, Kladnoite, Levegal PEW-T, NSC 3108, Phenylimide, Phthalic dicarboximide
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
LEDER O=C1NC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn isoindol-1,3-DION
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Formel vikt 147.032