Läs mer
Ftalimidoacetaldehyd dietylacetal, 99 %
Produktkod. 11418407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418407 25 g 25g
11408407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18491.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 78902-09-7 | C14H17NO4 | 263,29 g/mol
Ftalimidoacetaldehyd-dietylacetal används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ftalimidoacetaldehyd-dietylacetal används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78902-09-7
Molekylformel C14H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 263.29
MDL-nummer MFCD00005901
InChI-nyckel GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindoline-1,3-dione, n-2,2-diethoxyethyl phthalimide, 2-phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-phthalimido acetaldehyde diethylacetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl, 2-2,2-diethoxyethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-209pfw
PubChem CID 315286
IUPAC-namn 2-(2,2-dietoxietyl)isoindol-1,3-dion
LEDER CCOC(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Smältpunkt 71 °C till 74 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 215793
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 263.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.