missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phthalimidoacetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalimidoacetaldehyde |
| CAS | 2913-97-5 |
| Molekylformel | C10 H7 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,6H,5H2 |
| LEDER | O=CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)acetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?