Läs mer
Ftalocyanin, MP Biomedicals
Produktkod. 11453555 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453555 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11453555 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521670005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalocyanine
CAS 574-93-6
Molekylformel C32H18N8
Kvantitet 10 g
Synonym phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16
InChI-nyckel IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Molekylvikt (g/mol) 514.552
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
Formel vikt 514.55