Läs mer
Ftalocyanin
Produktkod. 11388317
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388317 1 g 1g
11378317 5 g 5g
11398317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032073.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 574-93-6 | C32H18N8 | 514,552 g/mol
Ptalocyanin är ett vanligt makrocykliskt blågrönt färgämne. Den används också som en lämplig laserfärgningsmetall. Ftalocyaniner har länge undersökts som katalysatorer för redoxreaktioner. Områden av intresse är syrereduktionsreaktionen och sötning av gasströmmar genom avlägsnande av vätesulfid. Ftalocyaninföreningar har undersökts som donatormaterial inom molekylär elektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 574-93-6
Molekylformel C32H18N8
Molekylvikt (g/mol) 514.552
MDL-nummer MFCD00005085
InChI-nyckel IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalocyanine
Odör Luktfritt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 514.52
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.