Läs mer
Phthalonitrile, 98%
Produktkod. 11424030
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424030 100 g 100g
11417367 250 g 250g
11407367 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15071.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-15-6 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Ftalonitril används som mellanprodukt för kemisk syntes vid tillverkning av byggstenar för färgämnen och beläggningar, life science och jordbrukskemikalier. Och används också som en föregångare till ftalocyanin och andra pigment, fluorescerande vitmedel och fotografiska sensibiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Ftalonitril används som mellanprodukt för kemisk syntes vid tillverkning av byggstenar för färgämnen och beläggningar, life science och jordbrukskemikalier. Och används också som en föregångare till ftalocyanin och andra pigment, fluorescerande vitmedel och fotografiska sensibiliseringsmedel.
Löslighet Lösligt i alkohol och eter
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-15-6
Molekylformel C8H4N2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00001771
InChI-nyckel XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalonitrile, 1,2-dicyanobenzene, o-phthalodinitrile, phthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, o-dicyanobenzene, 1,2-benzodinitrile, o-pdn, o-cyanobenzonitrile, o-benzenedicarbonitrile
PubChem CID 7042
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbonitril
LEDER N#CC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalonitrile
Smältpunkt 139°C to 141°C
Flampunkt 162°C (323°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 775028
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether.
Formel vikt 128.13
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phthalonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phthalodinitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.