missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ftaloyl Amlodipin, TRC

Produktkod. 30427767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30427767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP38990050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-([2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 88150-62-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C28 H27 Cl N2 O7
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. A (EP), Phthaloyl Amlodipine
InChI formel InChI=1S/C28H27ClN2O7/c1-4-38-28(35)24-21(15-37-14-13-31-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(31)33)30-16(2)22(27(34)36-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,30H,4,13-15H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(COCCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)NC(=C(C1c4ccccc4Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-namn 3-O-etyl 5-O-metyl 4-(2-klorofenyl)-2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)etoxymetyl]-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 538.98
Formel vikt 538.1507
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.