Läs mer
Ftaloyl Amlodipin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-([2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 88150-62-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C28 H27 Cl N2 O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Ethyl 5-Methyl (4RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. A (EP), Phthaloyl Amlodipine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27ClN2O7/c1-4-38-28(35)24-21(15-37-14-13-31-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(31)33)30-16(2)22(27(34)36-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,30H,4,13-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(COCCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)NC(=C(C1c4ccccc4Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | 3-O-etyl 5-O-metyl 4-(2-klorofenyl)-2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)etoxymetyl]-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.98 |
| Visa mer |