Läs mer
Ftaloylklorid, 94 %
Product Code. 11332696
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11332696 100 g 100g
11342696 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11332696 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08753.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 88-95-9 | C8H4Cl2O2 | 203,018 g/mol
Ftaloylklorid används för framställning av flyktiga syraklorider från syrorna. Det fungerar som ett fångsmedel för nitritjonen vid fluorodenitreringen av aromatiska substrat med kaliumfluorid. Den fungerar som tillsats i polymerer och fibrer för att förbättra färgstabiliteten. Det används som ingrediens i keramiska formbindemedel, som stabilisator för polymerer och i omvänd osmosmembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ftaloylklorid används för framställning av flyktiga syraklorider från syrorna. Det fungerar som ett fångsmedel för nitritjonen vid fluorodenitreringen av aromatiska substrat med kaliumfluorid. Den fungerar som tillsats i polymerer och fibrer för att förbättra färgstabiliteten. Det används som ingrediens i keramiska formbindemedel, som stabilisator för polymerer och i omvänd osmosmembran.
Löslighet Blandbar med
eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, alkoholer oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-95-9
Molekylformel C8H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.018
MDL-nummer MFCD00000666
InChI-nyckel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Phthaloyl chloride
Smältpunkt 12 °C
Densitet 1.409
Kokpunkt 276 °C
Flampunkt 151 °C (304 °F)
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 608200
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7375
Löslighetsinformation Blandbar med eter.
Formel vikt 203.03
Procent renhet 94%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phthaloyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride, Phthalic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.