Läs mer
Ftaloylklorid, 94 %
Produktkod. 11342696
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342696 500 g 500g
11332696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08753.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-95-9 | C8H4Cl2O2 | 203,018 g/mol
Ftaloylklorid används för framställning av flyktiga syraklorider från syrorna. Det fungerar som ett fångsmedel för nitritjonen vid fluorodenitreringen av aromatiska substrat med kaliumfluorid. Den fungerar som tillsats i polymerer och fibrer för att förbättra färgstabiliteten. Det används som ingrediens i keramiska formbindemedel, som stabilisator för polymerer och i omvänd osmosmembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ftaloylklorid används för framställning av flyktiga syraklorider från syrorna. Det fungerar som ett fångsmedel för nitritjonen vid fluorodenitreringen av aromatiska substrat med kaliumfluorid. Den fungerar som tillsats i polymerer och fibrer för att förbättra färgstabiliteten. Det används som ingrediens i keramiska formbindemedel, som stabilisator för polymerer och i omvänd osmosmembran.
Löslighet Blandbar med
eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vatten, alkoholer oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-95-9
Molekylformel C8H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.018
MDL-nummer MFCD00000666
InChI-nyckel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-namn bensen-1,2-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthaloyl chloride
Smältpunkt 12 °C
Densitet 1.409
Kokpunkt 276 °C
Flampunkt 151 °C (304 °F)
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 608200
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7375
Löslighetsinformation Blandbar med eter.
Formel vikt 203.03
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.