Läs mer
Phthaloyl Dichloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15841341
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841341 250 mL 250ml
15831341 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15841341 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210290250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-95-9
Specifikationer
Smältpunkt 16°C
Densitet 1.41 g/cm3 at 20°C
Molekylformel C6H4-1,2-(Cocl)2
MDL-nummer MFCD00000666
Kvantitet 250 mL
Synonym Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride, Phthaloyl dichloride
Molekylvikt (g/mol) 203.02