Läs mer
Phthalylsulfathiazole, MedChemExpress
Produktkod. 16422276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16422276 500 mg
1 options
Produktkod. 16422276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalylsulfathiazole
Fysisk form Solid
CAS 85-73-4
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13N3O5S2
Synonym N4-Phthalylsulfathiazole
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (99.15 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(S(=O)(NC3=NC=CS3)=O)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 403.43
Formel vikt 403.43
Procent renhet 95.0%