Läs mer
Phthalylsulfathiazole, Mikromol™
Produktkod. 17998844
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17998844 100 mg
1 options
Produktkod. 17998844 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1935.000100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phthalylsulfathiazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N4-Phthalylsulfathiazole
CAS 85-73-4
Analyt- eller komponentnamn N4-Phthalylsulfathiazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H13 N3 O5 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phthalylsulfathiazole, 2-[[4-(Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-[[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]-, Phthalanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (8CI), (o-Carboxybenzoyl)-p-aminophenylsulfonamidothiazole, 2-(N4-Phthalylaminobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(N4-Phthalylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)phthalanilic acid, 4'-(2-Thiazolylsulfamyl)phthalanilic acid, AFI-Ftalyl, Cremothalidine, Enteramida, Entero-sulfina, Entexidina, Ftalazol, Ftalil-Esteve, Ftalil-Septol, Ftalysept, Intestiazol, NSC 66454, NSC 683525, Phtalazol, Phthalazol, Phthalidin, Phthalylnorsulfazole, Phthalylsulfathiazole, Phthalylsulfonazole, Phthalylsulphathiazole, Sulfacetil, Sulfaphthalazole, Sulfathalidine, Sulftalyl, Sulphaphthalyl, Taleudron, Talidine, Taloudron, Thalazole, Thalinil, Thalistanin, Thalistatyl, Ultratiazol
InChI formel InChI=1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
LEDER OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
IUPAC-namn 2-[[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 403.43
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 403.0297 g/mol